Documenti fondamentali
214280
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1ccc(C#N)c(N)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Amino-4-methylbenzonitrile was used in the synthesis of:
  • 7-methyl-4-(phenylamino)quinazoline-2(1H)-selone
  • racemic aminoquinolines, potential acetylcholinesterase (AChE) inhibitors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 4-(Phenylamino) quinazoline-2 (1H)-selones and Diselenides from Isoselenocyanates: Dimroth Rearrangement of an Intermediate.
Atanassov PK, et al.
Helvetica Chimica Acta, 87(7), 1873-1877 (2004)
P Camps et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(17), 3227-3242 (1999-08-28)
Eleven new 12-amino-6,7,10,11-tetrahydro-7, 11-methanocycloocta[b]quinoline derivatives [tacrine (THA)-huperzine A hybrids, rac-21-31] have been synthesized as racemic mixtures and tested as acetylcholinesterase (AChE) inhibitors. For derivatives unsubstituted at the benzene ring, the highest activity was obtained for the 9-ethyl derivative rac-20, previously