Documenti fondamentali
516899
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-p-Toluenesulfinamide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4S(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D +85°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(N)=O
InChI
1S/C7H9NOS/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9/h2-5H,8H2,1H3/t10-/m0/s1
YNJDSRPIGAUCEE-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)