Documenti fondamentali
515442
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-hexanone
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4435 (lit.)
P. ebollizione
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tyramine ≥98.0%
Sigma-Aldrich
T90344
Tyramine
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Dubey PK, et al.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Degueil-Castaing M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)