Key Documents
307580
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
66 °C/60 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−71 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The decomposition of isobutyl propionate (IBP) and ester exchange of IBP with acetic acid was studied.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Catalysis by heteropoly compounds. XXII. Reactions of esters and esterification catalyzed by heteropolyacids in a homogeneous liquid-phase effects of the central atom of heteropolyanions having tungsten as the addenda atom.
J. Catal., 143(2), 437-448 (1993)