514802
Molybdenum
foil, thickness 0.05 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Molybdenum element
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.05 mm
P. ebollizione
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.