50826
Trihexyltetradecylphosphonium decanoate
≥95.0% (NMR)
Sinonimo/i:
Tetradecyltrihexylphosphonium decanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR grade
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (NMR)
tecniche
NMR: suitable
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C10H20O2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h5-32H2,1-4H3;2-9H2,1H3,(H,11,12)/q+1;/p-1
HQIPXXNWLGIFAY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?