93738
γ-Decalactone
analytical standard
Sinonimo/i:
γ-Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.447-1.451
n20/D 1.449 (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?