Documenti fondamentali
496391
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxaldehyde
96%
Sinonimo/i:
1,1′-Bisformylferrocene, 1,1′-Diformylferrocene, Cyclopentadienecarboxaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10FeO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
151-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)