SML2350
Ferroquine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]methyl]-2-[(dimethylamino)methyl]-ferrocene, 7-Chloro-4-(((2-((dimethylamino)methyl)ferrocenyl)methyl)amino)quinoline, Ferrochloroquine, SSR 97193
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
yellow to brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C[C]1[C]C[C][C]1CNC2=C(C=CC(Cl)=C3)C3=NC=C2.[C]4[C][C][C]C4.[Fe]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3