Documenti fondamentali
493244
Sigma-Aldrich
Phenyl-d5 isocyanate
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
C6D5NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. eboll.
162-163 °C (lit.)
Punto di fusione
−30 °C (lit.)
Densità
1.142 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(N=C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
DGTNSSLYPYDJGL-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)