Documenti fondamentali
492906
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic-15N acid, L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc derivative
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Attività ottica
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
190 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1
KSDTXRUIZMTBNV-OICQNXLQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)