Key Documents
588628
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic acid-1-13C, L-Aspartic acid-1-13C, N-Fmoc derivative
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(NH-Fmoc)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
179-181 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i18+1
KSDTXRUIZMTBNV-IQGYWFNKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)