Documenti fondamentali
492787
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 monohydrate
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
15N Labeled hydrazine monohydrate, Hydrazine monohydrate-15N2, Hydrazinium hydroxide-15N2
About This Item
Formula condensata:
H215N15NH2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
120.1 °C (lit.)
Punto di fusione
−51.7 °C (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i1+1,2+1;
IKDUDTNKRLTJSI-AWQJXPNKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3