Documenti fondamentali
293156
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH313COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
240 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
1353 °F
Limite di esplosione
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
52 °C (lit.)
Punto di fusione
-112 °C (lit.)
Densità
1.118 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
WETWJCDKMRHUPV-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4