Key Documents
492655
Sigma-Aldrich
Formamide-1-d
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1D
ZHNUHDYFZUAESO-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
347.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
175 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)