Key Documents
492558
Sigma-Aldrich
Ethane-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
31.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Densità del vapore
1.05 (vs air)
Tensione di vapore
37.95 atm ( 21.1 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Temp. autoaccensione
881 °F
P. eboll.
−88 °C (lit.)
Punto di fusione
−172 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13CH3]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1+1
OTMSDBZUPAUEDD-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-211.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-135 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)