Key Documents
491675
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methyl cyanide-13C2,15N
About This Item
Formula condensata:
13CH313C15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
44.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.843 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH3][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1,3+1
WEVYAHXRMPXWCK-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)