Documenti fondamentali
485217
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl cyanide-13C2
About This Item
Formula condensata:
13CH313CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
43.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1
WEVYAHXRMPXWCK-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)