490628
Indium(III) nitride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Indium mononitride, Indium nitride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: indium
Dimensione particelle
100 mesh
Stringa SMILE
N#[In]
InChI
1S/In.N
NWAIGJYBQQYSPW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.