Documenti fondamentali
488011
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N hydroxide solution
~3 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH4OH/H2O soln.
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Concentrazione
~3 N in H2O
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.336
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
Global Trade Item Number
SKUGTIN
488011-10G4061838204639
488011-5G4061838054463