Key Documents
487910
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yoshiki Yamaguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1760(4), 693-700 (2005-12-14)
The Fc portion of immunoglobulin G (IgG) expresses the biantennary complex type oligosaccharides at Asn297 of the C(H)2 domain of each heavy chain with microheterogeneities depending on physiological and pathological states. These N-glycans are known to be essential for promotion