Documenti fondamentali
486485
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
CuC15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
454 °C (lit.)
Densità
2.985 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Cu][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1,2+1;
DULSAGLWMRMKCQ-AWQJXPNKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)