Key Documents
486434
Sigma-Aldrich
Carbon-13C disulfide
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. eboll.
46 °C (lit.)
Punto di fusione
−112-−111 °C (lit.)
Densità
1.282 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=[13C]=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3/i1+1
QGJOPFRUJISHPQ-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Carbon disulfide EMPLURA®
Supelco
1.02211
Carbon disulfide