Key Documents
486167
Sigma-Aldrich
Propionitrile-d5
99 atom % D
Sinonimo/i:
Pentadeuteriopropionitrile
About This Item
Formula condensata:
C2D5CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3/i1D3,2D2
FVSKHRXBFJPNKK-ZBJDZAJPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)