Key Documents
485764
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 chloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
α-Chlorotoluene-2,3,4,5,6-d5
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.538 (lit.)
P. eboll.
177-181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.144 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CCl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
KCXMKQUNVWSEMD-RALIUCGRSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60.00 °C - closed cup