Documenti fondamentali
484369
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
97%
Sinonimo/i:
Trichloro(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl) hafnium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5Cl3Hf
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: hafnium
reagent type: catalyst
Impurezze
5% benzene
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Hf](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Hf/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
OAEWLULEWYPRGF-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Reactant for synthesis of hafnocene dihalides
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)