480835
2-Bromo-4-methylanisole
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-4-methoxytoluene
About This Item
Formula condensata:
Br(CH3)C6H3OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
P. ebollizione
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15.5 °C (lit.)
Densità
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
DHPUIKWBNXTXOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Bromo-4-methylanisole can be prepared via bromination of 4-methylanisole using poly(4-vinylpyridinium bromochromate).
Applicazioni
2-Bromo-4-methylanisole may be used in the synthesis of:
- 1,6-bis(2-hydroxy-5-methylphenyl)pyridine (H2mdppy)
- 1,8-dimethoxy-4-methylanthra-quinone
- ethyl 2-(2-methoxy-5-methylphenyl)-2-methyl-4-oxocyclopentanecarboxylate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Unambiguous synthesis and spectral characterization of 1,8-dihydroxy-4-methylanthraquinone.
Wang A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 80-84 (2002)
Poly (4-vinylpyridinium bromochromate): an efficient reagent for bromination of aromatic compounds.
Albadi J, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(2), 179-181 (2013)
Lipase-Promoted Access to Phenolic Herbertane-Type Sesquiterpenes: (+)-1, 14-Herbertenediol, (-)-a-Herbertenol, (-)-Herbertenediol and Their Enantiomers.
Acherar S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(24), 5092-5099 (2004)
Highly efficient white organic electroluminescence from a double-layer device based on a boron hydroxyphenylpyridine complex.
Liu Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 41(1), 182-184 (2002)
Total synthesis of (?)-herbertenolide by stereospecific formation of vicinal quaternary centers in a crystalline ketone.
Ng D, et al.
Organic Letters, 6(4), 645-647 (2004)