Key Documents
480525
Sigma-Aldrich
Lithium azide solution
20 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Lthium triazide
About This Item
Formula condensata:
LiN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
48.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Concentrazione
20 wt. % in H2O
Densità
1.088 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/Li.N3/c;1-3-2/q+1;-1
GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Lithium azide can be used as:
  • A precursor in the synthesis of lithium pentazolate.
  • As an electrolyte additive for Li-S batteries to enhance their cyclability and interfacial stability.
  • As porogen reagent and nitrogen source in the preparation of nitrogen-doped porous carbon nanofibers.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Sodium azide purum p.a., ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
71290
Sodium azide
Sodium azide BioXtra
Sigma-Aldrich
S8032
Sodium azide
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
8.22335
Sodium azide
Sodium azide ≥99%, ultra dry
Sigma-Aldrich
769320
Sodium azide
Articoli
Organic Azides and Azide Sources