480444
1,4-Dibromobutane-d8
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. eboll.
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
1.942 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
ULTHEAFYOOPTTB-SVYQBANQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?