Documenti fondamentali
476404
Sigma-Aldrich
2-Chloropentane
95%
Sinonimo/i:
1-Methylbutyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(Cl)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCCC(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
NFRKUDYZEVQXTE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Alkylations and Competing Rearrangements in the Aluminum Chloride Catalyzed Reactions of Secondary Alkyl Chlorides with Arenes.
Roberts RM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(4), 659-665 (1976)
Preparation and properties of 2-and 3-chloropentanes.
Whitmore FC and Karnatz FA.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2536-2538 (1938)
Fox MA and Whitesell JK.
Organic Chemistry, 358-358 (2004)