Documenti fondamentali
474169
Sigma-Aldrich
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
96%
Sinonimo/i:
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8F8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.353 (lit.)
P. ebollizione
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
474169-25ML
474169-5ML4061837751691