667005
(R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D <1.300
P. eboll.
25-32 °C
Densità
1.294 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m1/s1
AQZRARFZZMGLHL-UWTATZPHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Substituted trifluoro amino propanols, which are found to be potent inhibitors of cholesteryl ester transfer protein.
- (2R) Trifluoro-(methoxybenzyloxy)-propanol (chiral glycol) by reacting with 4-methoxybenzyl alcohol in the presence of NaH. Chiral glycol intermediate is further utilized for the preparation of trifluoromethyl glycol carbamates as potential monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitors.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves