Documenti fondamentali
471747
Sigma-Aldrich
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate
97%
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)CO
InChI
1S/C8H17NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-4-6(11)5-10/h6,10-11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)
OWAMQHJPVUGZSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate is a protected amine.
Applicazioni
tert-Butyl N-(2,3-dihydroxypropyl)carbamate may be used in the preparation of isobaric mix solution for use in post-column infusion experiment during single-stage orbitrap mass spectrometric analysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A Kaufmann et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 26(9), 1081-1090 (2012-04-03)
Orbitrap technology offers a combination of different technical specifications which have not yet been achieved by other high-resolution mass spectrometry instrumentation. This refers to the combination of sensitivity, dynamic range, mass accuracy, resolution and speed. The high stability of the