471488
2-(Diisopropylamino)ethanol
≥99%
Sinonimo/i:
N,N-Diisopropylethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
187-192 °C (lit.)
Densità
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)N(CCO)C(C)C
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3
ZYWUVGFIXPNBDL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?