Key Documents
469947
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)aluminum(III)
Sinonimo/i:
Hexakis(dimethylamido)dialuminum, Tris(dimethylamino)alane dimer
About This Item
Formula condensata:
Al(N(CH3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Al/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q6*-1;2*+3
JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 13 Aluminum
Applicazioni
Tris(dimethylamido)aluminum(III) may be used as a precursor to aluminum nitride (AlN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
70.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tris (dimethylamido) aluminum (III): An overlooked atomic layer deposition precursor.
Buttera SC, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 35(1), 01B128-01B128 (2017)
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.