Documenti fondamentali
466840
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
96%
Sinonimo/i:
Methylphosphinic dichloride, Methylphosphinous dichloride, Methylphosphonous dichloride, Methylphosphorus dichloride, Methyldichlorophosphine
About This Item
Formula condensata:
CH3PCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
96%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Densità
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)