Documenti fondamentali
466468
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
194 °C (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)15-6)12-10(14)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m0/s1
XCJLIYKAMLUDGN-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)