Documenti fondamentali
293520
Sigma-Aldrich
Carbobenzyloxy-L-valine
99%
Sinonimo/i:
Z-Val-OH, N-Cbz-L-Valine, Z-L-Valine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Beilstein:
2056617
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
62-64 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)