463086
Boron trifluoride
electronic grade, ≥99.99%
Sinonimo/i:
Boron fluoride, Boron trifluoride, Trifluoroborane, Trifluoroboron
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Densità del vapore
2.38 (21 °C, vs air)
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
gas
Impiego in reazioni chimiche
core: boron
reagent type: catalyst
Impurezze
<10 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Nitrogen(N2) + oxygen (O2)
<10 ppm Other Sulfates
<10 ppm Sulfur dioxide (SO2)
<50 ppm Silicon tetrafluoride (SiF4)
P. eboll.
−100 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Temp. transizione
critical temperature −12.3 °C
Stringa SMILE
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?