Documenti fondamentali
462330
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene), hydrogenated
Mixture of trimer and tetramer
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
Viscosità
20 cSt(40 °C)(lit.)
P. ebollizione
>316 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hydrogenated poly(1-decene) is prepared by the hydrogenation of the mixture of isoparaffinic molecules (trimer and tetramer).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Compendium of food additive specifications.
FAO JECFA Monographs (2006)