34873
Eptano
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Purificato mediante
filtration through 0.2μm
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Residuo dopo evaporazione
≤0.0003%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Strumenti e tecniche per la scelta dei solventi: linee guida per la selezione di solventi ecologici
L′eptano (n-eptano) è un idrocarburo lineare. Il suo numero di cetano è stato riportato come 56.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Strumenti e tecniche per la scelta dei solventi: linee guida per la selezione di solventi ecologici
L′articolo codice 34873-4X2.5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34873-2.5L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup