Documenti fondamentali
461431
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)succinamic acid
98%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-N-(α-Methylbenzyl)succinamidic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NHCOCH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
Beilstein:
3205511
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]24/D −111°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(15)16/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
WUEKFTPKHWMMIP-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)