Documenti fondamentali
461199
Sigma-Aldrich
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate
average Mn 670
Sinonimo/i:
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-ethylene oxide adduct, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, Acetylenol EL
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)[(-OCH2CH2-)mOH]C≡CC(CH3)[(-OCH2CH2-)nOH]CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
PM
average Mn 670
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.468
pH
6-8
Tensione superficiale
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
P. ebollizione
>121 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
Solubilità
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
Densità
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
Stringa SMILE
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Surfactant.
Reduces surface tension; wetting agent, defoamer, and emulsifier for emulsion polymerization.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)