Documenti fondamentali
460931
Sigma-Aldrich
Neopentyl chloroformate
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylpropyl chloroformate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2OCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.60
Beilstein:
506655
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
−0.65 psi ( 20 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.410 (lit.)
P. ebollizione
55 °C/36 mmHg (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)COC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)4-9-5(7)8/h4H2,1-3H3
JUUBFHLPTCPVBO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Neopentyl chloroformate, a branched primary alkyl chloroformate, is a useful protecting agent during peptide synthesis.
Applicazioni
Neopentyl chloroformate was used in the preparation of mixture of 11,12-dimethyltetradecanoic acid and 11-ethyl-12-methyltridecanoic acid.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ursula Biermann et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(33), 10319-10330 (2004-08-19)
A general method for the hydro-alkyl addition to the nonactivated C=C double bond of alkenes using alkyl chloroformates (primary, secondary), 12, and di-tert-butylpyrocarbonate, 52, mediated by ethylaluminum sesquichloride (Et(3)Al(2)Cl(3)) has been developed. Reaction of 12 and 52, respectively, with Et(3)Al(2)Cl(3)
Malcolm J D'Souza et al.
International journal of molecular sciences, 12(2), 1161-1174 (2011-05-05)
The specific rates of solvolysis of neopentyl chloroformate (1) have been determined in 21 pure and binary solvents at 45.0 °C. In most solvents the values are essentially identical to those for ethyl and n-propyl chloroformates. However, in aqueous-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol mixtures