Documenti fondamentali
460761
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol-d2)
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
O(CH2CH2OD)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]OCCOCCO[2H]
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i5D,6D
MTHSVFCYNBDYFN-KCZCTXNHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)