458791
Ethylene glycol phenyl ether methacrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
2-Phenoxyethyl methacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
183 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?