Documenti fondamentali
455113
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
Densità
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
455113-1G
455113-5G4061837073595