Documenti fondamentali
448230
Sigma-Aldrich
1-Dodecan-d25-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
Dodecyl-d25 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)11OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
22-26 °C (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+25
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
LQZZUXJYWNFBMV-VVZIYBSUSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Telma E Santos et al.
Cell reports, 32(3), 107907-107907 (2020-07-23)
During development of the central nervous system (CNS), neurons polarize and rapidly extend their axons to assemble neuronal circuits. The growth cone leads the axon to its target and drives axon growth. Here, we explored the mechanisms underlying axon growth