Documenti fondamentali
448079
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzyl chloride
98%
Sinonimo/i:
3-Bromo-α-chlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
ClCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5H2
UDKGXKYEWBGQCG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bromo Derivatives of Benzylphenols. I. Some Monobromo, Dibromo and Tribromo Derivatives of Ortho and Para Benzylphenols.
Huston RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 55(5), 2146-2149 (1933)
Facile Chlorination of Benzyl Alcohols Using 1, 8-Diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene (DBU) and Sulfonyl Chlorides.
Kim HW, et al.
ChemInform, 42(14) (2011)
Y Magata et al.
Nuclear medicine and biology, 27(2), 163-168 (2000-04-25)
Use of the [(18)F]-fluoromethyl phenyl group is an attractive alternative to direct fluorination of phenyl groups because the fluorination of the methyl group takes place under milder reaction conditions. However, we have found that 4-FMeBWAY showed femur uptake equal to