Documenti fondamentali
447471
Sigma-Aldrich
Methyl 10-hydroxydecanoate
technical grade, ≥90%
Sinonimo/i:
Pd/C
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2)9CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
≥90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H22O3/c1-14-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12/h12H,2-10H2,1H3
NFJQGHRDVMDLKM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis and polymerization of carboxyalkylmethacrylates: new hydrophobic polyelectrolytes.
Rogel-Hernandez E, et al.
Designed Monomers and Polymers, 4(4), 343-356 (2001)
Notes-A Preparation of 10-Hydroxydecanoic Acid.
Benton F and Kiess F.
The Journal of Organic Chemistry, 25(3), 470-471 (1960)
N M Carballeira et al.
Chemistry and physics of lipids, 97(2), 87-91 (1999-04-08)
The marine bacterial fatty acid 9-methyl-10-hexadecenoic acid was conveniently prepared in 6 steps and in a 22% overall yield, starting from commercially available methyl 10-hydroxydecanoate. The naturally occurring fatty acid has the E double bond configuration as confirmed by gas